Få mere at vide
Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 17920366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17920366 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17920366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1406.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
CAS 85614-52-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-hydroxy-2-oxo-1-Pyrrolidineacetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H11NO4/c1-12-7(11)4-8-3-5(9)2-6(8)10/h5,9H,2-4H2,1H3
SMIL COC(=O)CN1CC(O)CC1=O
IUPAC navn methyl 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 173.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 173.0688 g/mol