Få mere at vide
Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| CAS | 85614-52-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H11 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-hydroxy-2-oxo-1-Pyrrolidineacetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c1-12-7(11)4-8-3-5(9)2-6(8)10/h5,9H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CN1CC(O)CC1=O |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Vis mere |