Få mere at vide
Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate |
| CAS | 2732991-86-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 F N O2 . Cl H |
| Synonym | α-(4-Fluorophenyl)-2-piperidineacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18FNO2.ClH/c1-18-14(17)13(12-4-2-3-9-16-12)10-5-7-11(15)8-6-10;/h5-8,12-13,16H,2-4,9H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate;hydrochloride |
| Vis mere |