Få mere at vide
methyl 2,4-dichlorothiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | methyl 2,4-dichlorothiazole-5-carboxylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2NO2S/c1-10-4(9)2-3(6)8-5(7)11-2/h1H3 |
| Formel vægt | 210.9262 |