Få mere at vide
Methyl 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofibrate methyl ester |
| CAS | 55162-41-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clofibrate methyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid methyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid methyl ester (6CI,7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-11(2,10(13)14-3)15-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate |
| Vis mere |