Få mere at vide
Methyl 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Mikromol™
Artikelnummer. 17982376
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17982376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17982376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1934.010100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofibrate methyl ester
CAS 55162-41-9
Analyt- eller komponentnavne Clofibrate methyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid methyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid methyl ester (6CI,7CI)
InChI formel InChI=1S/C11H13ClO3/c1-11(2,10(13)14-3)15-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3
SMIL COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn methyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 228.67
Mængde 100 mg
Formel vægt 228.0553 g/mol