Få mere at vide
Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate |
| CAS | 29056-06-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. B (EP), Bufexamac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-3-4-9-16-12-7-5-11(6-8-12)10-13(14)15-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCOc1ccc(CC(=O)OC)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate |
| Vis mere |