Få mere at vide
Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052292
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052292 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052292 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0179.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
CAS 29056-06-2
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. B (EP), Bufexamac Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-3-4-9-16-12-7-5-11(6-8-12)10-13(14)15-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMIL CCCCOc1ccc(CC(=O)OC)cc1
IUPAC navn methyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 222.1256 g/mol