Få mere at vide
Methyl 2-(4-Bromophenyl)-2,2-dimethylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-Bromophenyl)-2,2-dimethylacetate |
| CAS | 154825-97-5 |
| Molekylær formel | C11 H13 Br O2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-11(2,10(13)14-3)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-bromophenyl)-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.12 |
| Formel vægt | 256.0099 |