Få mere at vide
Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11425053
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425053 100 g 100g
11405053 5 g 5g
11415053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12305.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3147-39-5
Molekylær formel C8H8O5
Molekylvægt (g/mol) 184.147
MDL nummer MFCD00013969
InChI nøgle AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76600
IUPAC navn methyl-2,4,6-trihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Smeltepunkt 175 °C til 179 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2837819
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Formel vægt 184.15
Procent renhed 98%