missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate |
| CAS | 1309665-26-6 |
| Molekylær formel | C15H17ClO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(4-Chloro-1-butyn-1-yl)-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClO2/c1-15(2,14(17)18-3)13-9-7-12(8-10-13)6-4-5-11-16/h7-10H,5,11H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C#CCCCl |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(4-chlorobut-1-ynyl)phenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.75 |
| Formel vægt | 264.0917 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?