missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate, TRC

Artikelnummer. 30477048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477048 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2723551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate
CAS 1309665-26-6
Molekylær formel C15H17ClO2
Mængde 1 g
Synonym 4-(4-Chloro-1-butyn-1-yl)-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H17ClO2/c1-15(2,14(17)18-3)13-9-7-12(8-10-13)6-4-5-11-16/h7-10H,5,11H2,1-3H3
SMIL COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C#CCCCl
IUPAC navn methyl 2-[4-(4-chlorobut-1-ynyl)phenyl]-2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 264.75
Formel vægt 264.0917
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.