Få mere at vide
Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 42019-07-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 Cl O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. D (EP), Fenofibrate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Vis mere |