missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 2157488-46-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 Cl N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bezafibrate Imp. C (EP), Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?