Få mere at vide
Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate (Fexofenadine Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate (Fexofenadine Methyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| CAS | 154825-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H41 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fexofenadine Hydrochloride Imp. D (EP), Fexofenadine Imp. D (EP), Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate, Fexofenadine Hydrochloride Impurity D, Fexofenadine Impurity D |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 515.69 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |