Få mere at vide
Methyl 2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid, 98%
Artikelnummer. 15460547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460547 5 g 5g
15450547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66296.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 4099-85-8 | C9H16O5 | 204,22 g/mol
Methyl-2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid bruges til fremstilling af finkemikalier og industriel brug, hvilket resulterer i fremstilling af mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-2,3-O-isopropyliden-beta-D-ribofuranosid bruges til fremstilling af finkemikalier
og industriel brug, hvilket resulterer i fremstilling af mellemprodukter.
Opløselighed Opløselig
i chloroform, dichlormethan,
ethanol,
ethylacetat og methanol Bemærkninger
& Lysfølsom Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4099-85-8
Molekylær formel C9H16O5
Molekylvægt (g/mol) 204.22
MDL nummer MFCD00270040
InChI nøgle DXBHDBLZPXQALN-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, methyl-2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-isopropylidene-b-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-1-methylethylidene-, a-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem10741, methyl 2,3-o-isopropylidene-, methyl 2-o,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside
PubChem CID 96666
IUPAC navn {6-methoxy-2,2-dimethyltetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl}methanol
SMIL COC1OC(CO)C2OC(C)(C)OC12
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Farve Gul
Mængde 5 g
Fysisk form Olie
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, dichlormethan, ethanol, ethylacetat og methanol
Formel vægt 204.22
Procent renhed 98%