Få mere at vide
Methyl 2,3-O-Isopropylidene-5-O-benzyl-Beta-D-ribofuranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,3-O-Isopropylidene-5-O-benzyl-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 33019-63-5 |
| Molekylær formel | C16 H22 O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-16(2)20-13-12(19-15(17-3)14(13)21-16)10-18-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-15H,9-10H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]13 |
| IUPAC navn | (3aR,4R,6R,6aR)-4-methoxy-2,2-dimethyl-6-(phenylmethoxymethyl)-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.34 |
| Formel vægt | 294.1467 |