Få mere at vide
Methyl 2,3-Dihydroxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,3-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 2411-83-8 |
| Molekylær formel | C8H8O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4,9-10H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(O)c1O |
| IUPAC navn | methyl 2,3-dihydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.14 |
| Formel vægt | 168.0423 |