missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate, TRC

Artikelnummer. 30477279
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477279 500 mg
30469253 50 mg
30469549 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM696180500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16329-89-8
Molekylær formel C4H3O2F3Cl2
Molekylvægt (g/mol) 210.96
Synonym Methyl 2,3-Dichloro-2,3,3-trifluoropropanoate, Methyl 2,3-Dichloro-2,3,3-trifluoropropionate, Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate
IUPAC navn methyl 2,3-dichloro-2,3,3-trifluoropropanoate
SMIL COC(=O)C(F)(Cl)C(F)(F)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H3Cl2F3O2/c1-11-2(10)3(5,7)4(6,8)9/h1H3
Formel vægt 209.9462
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.