Få mere at vide
Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2F3O2/c1-11-2(10)3(5,7)4(6,8)9/h1H3 |
| Formel vægt | 209.9462 |