Få mere at vide
Methyl 2,3-dichloropropionate, 98%
Artikelnummer. 11459467
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459467 25 g 25g
11469467 100 g 100g
11479467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21993.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3674-09-7 | C4H6Cl2O2 | 156.99 g/mol
Methyl-2,3-dichlorpropionat kan bruges til at fremstille 2-chlor-acrylsyre-methylester ved opvarmning. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2,3-dichlorpropionat kan bruges til at fremstille 2-chlor-acrylsyre methylester ved opvarmning. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i ether, acetone, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3674-09-7
Molekylær formel C4H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.99
MDL nummer MFCD00000944
InChI nøgle OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn methyl-2,3-dichlorpropanoat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,3-dichloropropionate
Tæthed 1.326
Kogepunkt 91°C to 92°C (50 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.453
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1701891
Synonym methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
Opløselighedsinformation Soluble in ether,acetone,ethanol.
SMIL COC(=O)C(Cl)CCl
PubChem CID 19354
Formel vægt 157
Procent renhed 98%