missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O3S/c1-10(2)9-22-14-6-5-12(7-13(14)8-18)16-19-11(3)15(23-16)17(20)21-4/h5-7,10H,9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 330.1038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?