Få mere at vide
Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30462038
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462038 4 x 25 mg
30052727 25 mg
30049641 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462038 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.3200254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen Methyl Ester
CAS 47087-07-0
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 268.307
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 268.11 g/mol