Få mere at vide
Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoprofen Methyl Ester |
| CAS | 47087-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketoprofen Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate |
| Vis mere |