missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-Beta-D-ribofuranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 29755-00-8 |
| Molekylær formel | C27 H21 Cl3 O8 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H21Cl3O8/c1-34-27-23(38-26(33)17-6-12-20(30)13-7-17)22(37-25(32)16-4-10-19(29)11-5-16)21(36-27)14-35-24(31)15-2-8-18(28)9-3-15/h2-13,21-23,27H,14H2,1H3/t21-,22-,23-,27-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-bis[(4-chlorobenzoyl)oxy]-5-methoxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 579.81 |
| Formel vægt | 578.0302 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?