missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-Beta-D-ribofuranoside, TRC

Artikelnummer. 30470195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470195 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3308652G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside
CAS 29755-00-8
Molekylær formel C27 H21 Cl3 O8
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C27H21Cl3O8/c1-34-27-23(38-26(33)17-6-12-20(30)13-7-17)22(37-25(32)16-4-10-19(29)11-5-16)21(36-27)14-35-24(31)15-2-8-18(28)9-3-15/h2-13,21-23,27H,14H2,1H3/t21-,22-,23-,27-/m1/s1
SMIL CO[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-bis[(4-chlorobenzoyl)oxy]-5-methoxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 579.81
Formel vægt 578.0302
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.