Få mere at vide
Methyl 2,3,5-Tri-O-acetyl-D-ribofuranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,3,5-Tri-O-acetyl-D-ribofuranoside |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O8/c1-6(13)17-5-9-10(18-7(2)14)11(19-8(3)15)12(16-4)20-9/h9-12H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| Formel vægt | 290.1002 |