missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-Beta-D-glucuronic Acid, Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucuronic Acid, Benzyl Ester |
| CAS | 4356-83-6 |
| Molekylær formel | C35H36O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl 2,3,4-Tri-O-Benzyl-B-D-Glucuronic Acid, Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36O7/c1-37-35-33(40-24-28-18-10-4-11-19-28)31(39-23-27-16-8-3-9-17-27)30(38-22-26-14-6-2-7-15-26)32(42-35)34(36)41-25-29-20-12-5-13-21-29/h2-21,30-33,35H,22-25H2,1H3/t30-,31-,32-,33+,35+/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.66 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?