missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(perfluorpropoxy)propoxy)propanoat, TRC

Artikelnummer. 30472640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472640 100 mg
30475295 50 mg
30474904 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218998100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 26131-32-8
Molekylær formel C10H3O4F17
Molekylvægt (g/mol) 510.1
Synonym Perfluoro-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoic Acid Methyl Ester
IUPAC navn Methyl 2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,2,3,3-heptafluorpropoxy)propoxy]propanoat
SMIL COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
Formel vægt 509.976
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.