Få mere at vide
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate, 99%
Artikelnummer. 11393066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393066 1 g 1g
11303076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10917.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38923-57-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Pyrimidin var syntese fra methyl-2,2-dimethylacetoacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pyrimidin var syntese fra methyl-2,2-dimethylacetoacetat
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38923-57-8
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00026232
InChI nøgle LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2-dimethylacetoacetate, methyl2,2-dimethylacetoacetate, butanoic acid, 2,2-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl 2,2-dimethyl acetoacetate, 2,2-dimethylacetoacetic acid methyl ester, 2,2-dimethyl-3-oxo-butyric acid methyl ester, 2,2-dimethyl-3-oxobutyric acid, methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutyrate, pubchem23356, acmc-20akj7
PubChem CID 96925
IUPAC navn methyl-2,2-dimethyl-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)C(C)(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
Tæthed 0.999
Kogepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.4205
Mængde 1 g
Beilstein 1753940
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 99%