Få mere at vide
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3 |
| Formel vægt | 130.063 |