Få mere at vide
Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionat, 98+%
Artikelnummer. 10576864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10576864 100 g Glasflaske 100g
10470704 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 14002-80-3 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14002-80-3
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00009707
InChI nøgle KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxypivalic acid methyl ester, methyl 3-hydroxypivalate, methyl hydroxypivalate, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, hydroxypivalicacidmethylester, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, methyl ester, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyl ester, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propionic acid methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropanoate, methyl hydroxylpivalate
PubChem CID 84152
IUPAC navn methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoat
SMIL COC(=O)C(C)(C)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 177 °C til 178 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2C(CH3)2CO2CH3
Mængde 100 g
Beilstein 03, 331
Specifik vægtfylde 1.04
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.