Få mere at vide
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419487
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419487 5 g 5g
15470086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52745.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 680-15-9 | C3H3F3O4S | 192.108 g/mol
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat er et nyttigt reagens til trifluormethylering af alkylhalogenider. Det er også bredt anvendeligt reagens til perfluoralkyleringer for aryliodider og bromider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat er et nyttigt reagens til trifluormethylering af alkylhalogenider. Det er også bredt anvendeligt reagens til perfluoralkyleringer for aryliodider og bromider.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 680-15-9
Molekylær formel C3H3F3O4S
Molekylvægt (g/mol) 192.108
MDL nummer MFCD00144316
InChI nøgle GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, methylfluorosulphonyldifluoroacetate, methyl difluoro fluorosulfonyl acetate, methyl fluorosulfonyldifluoroacetate, methyl fluorosulphonyl difluoro acetate, methyl fluorosulphonyldifluoroacetate, methyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, fluorosulfonyldifluoroacetic acid methyl ester, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetic acid methyl ester, difluoro fluorosulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 547667
IUPAC navn methyl-2,2-difluor-2-fluorsulfonylacetat
SMIL COC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Tæthed 1.509
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 47°C (117°F)
Lineær formel FSO2CF2CO2CH3
Brydningsindeks 1.351
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1812896
Formel vægt 192.11
Procent renhed 97%