Få mere at vide
Methyl 2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-2-(methoxyimino)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-2-(methoxyimino)acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrNO3/c1-15-11(14)10(13-16-2)9-6-4-3-5-8(9)7-12/h3-6H,7H2,1-2H3/b13-10- |
| Formel vægt | 285.0001 |