Få mere at vide
Methyl 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylate |
| CAS | 2234308-26-8 |
| Molekylær formel | C12H22O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-11(2)7-6-9(10(13)14-5)12(3,4)8-11/h9H,6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCC(C)(C)CC1(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2,2,4,4-tetramethylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.3 |
| Formel vægt | 198.162 |