Få mere at vide
Methyl 2,2,4,4-Tetramethyl-6-((methylsulfonyl)oxy)cyclohexanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2,2,4,4-Tetramethyl-6-((methylsulfonyl)oxy)cyclohexanecarboxylate |
| CAS | 2234308-24-6 |
| Molekylær formel | C13H24O5S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5S/c1-12(2)7-9(18-19(6,15)16)10(11(14)17-5)13(3,4)8-12/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)C1C(CC(C)(C)CC1(C)C)OS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | methyl 2,2,4,4-tetramethyl-6-methylsulfonyloxycyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.39 |
| Formel vægt | 292.1344 |