Få mere at vide
Methyl 2-(2,3-Dichlorobenzylidene)acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(2,3-Dichlorobenzylidene)acetoacetate |
| CAS | 74073-22-6 |
| Molekylær formel | C12H10Cl2O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-[(2,3-Dichlorophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(2,3-Dichlorobenzylidine)acetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Cl2O3/c1-7(15)9(12(16)17-2)6-8-4-3-5-10(13)11(8)14/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(=Cc1cccc(Cl)c1Cl)C(=O)C |
| IUPAC navn | methyl 2-[(2,3-dichlorophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.11 |
| Formel vægt | 272.0007 |