Få mere at vide
Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052034
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052034 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052034 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1207.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
CAS 2726534-39-8
Analyt- eller komponentnavne Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 Cl2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
InChI formel InChI=1S/C15H18Cl2O5/c1-4-9(7-20-2)15(19)10-5-6-11(14(17)13(10)16)22-8-12(18)21-3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3
SMIL CCC(COC)C(=O)c1ccc(OCC(=O)OC)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn methyl 2-[2,3-dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Molekylvægt (g/mol) 349.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 348.0531 g/mol