Få mere at vide
Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| CAS | 2726534-39-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H18 Cl2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl2O5/c1-4-9(7-20-2)15(19)10-5-6-11(14(17)13(10)16)22-8-12(18)21-3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(COC)C(=O)c1ccc(OCC(=O)OC)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-[2,3-dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate |
| Vis mere |