Få mere at vide
Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30958821
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30958821 5 g 5g
30954476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30958821 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1394485g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
CAS 356-24-1
Molekylær formel C5H3F7O2
MDL nummer MFCD00000433
Mængde 5 g
SMIL O=C(OC)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 228.07
Procent renhed 97%