Få mere at vide
Methyl 2,2,2-trichloroacetimiddat, 98%
Artikelnummer. 10408360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408360 25 g Glasflaske 25g
10721155 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160930250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2533-69-9 | C3H4Cl3NO | 176,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2533-69-9
Molekylær formel C3H4Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 176.42
MDL nummer MFCD00001759
InChI nøgle OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,2,2-trichloroacetimidate, methyl trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, methyl ester, acmc-20aebo, methyltrichloroacetimidate, methyl trichloroacetoimidate, methyl-2,2,2-trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanimidoate, trichloroacetimidic acid methyl ester
PubChem CID 100479
IUPAC navn methyl-2,2,2-trichlorethanimidat
SMIL COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4200g/mL
Kogepunkt 148.0°C to 149.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3C(=NH)OCH3
Brydningsindeks 1.4770 to 1.4790
Mængde 25 g
Beilstein 02, 212
Specifik vægtfylde 1.42
Formel vægt 176.43
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.