Få mere at vide
Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Methyl Ester of Diclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 18060000
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060000 100 mg
18021800 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Methyl Ester of Diclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac methyl ester
CAS 15307-78-5
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac methyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn methyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 310.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 309.0323 g/mol