Få mere at vide
methyl-2-[1-methyl-3-(trifluormethyl)-lh-pyrazol-5-yl]benzoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632315
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10632315 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10555754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62122DE
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-62-8
Molekylær formel C13H11F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 284.238
MDL nummer MFCD09879929
InChI nøgle VBXXEOGWKRJBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoate, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoate, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzoic acid methyl ester, 5-2-methoxycarbonyl phenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzoic acid,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 24229663
IUPAC navn methyl-2-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]benzoat
SMIL CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 284.24
Procent renhed 90%