Få mere at vide
Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O2/c1-3-4-5-6-9-12-10-7-8-11-13(12)14(15)16-2/h7-8,10-11H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 216.12 |