missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate, TRC

Artikelnummer. 30476089
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476089 50 mg
30480039 250 mg
30469259 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33510550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 462637-40-7
Molekylær formel C14H16O2
Molekylvægt (g/mol) 216.28
Synonym 1-(2-Methoxycarbonylphenyl)-1-hexyne, 2-(1-Hexynyl)-benzoic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl 2-(hex-1-yn-1-yl)benzoate
SMIL ClCC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O2/c1-3-4-5-6-9-12-10-7-8-11-13(12)14(15)16-2/h7-8,10-11H,3-5H2,1-2H3
Formel vægt 216.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.