Få mere at vide
Methyl 2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 11478986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478986 5 g 5g
11468986 1 g 1g
11488986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17111.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 175204-21-4 | C8H6N2O2S | 194,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-21-4
Molekylær formel C8H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.21
MDL nummer MFCD00173948
InChI nøgle LRMFSMKHXKDUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester, methyl benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylate, acmc-20akfm, methylbenzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 696381
IUPAC navn methyl-2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 90 °C til 92 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 194.21
Procent renhed 98%