Få mere at vide
Methyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O4S/c1-10(2)8-4-5-11(10,9(12)6-8)7-16(13,14)15-3/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 246.0926 |