Få mere at vide
Methyl 1H-Pyrrol-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30476981
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30476981 1 g
1 options
Artikelnummer. 30476981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3291051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1H-Pyrrole-2-carboxylate
CAS 1193-62-0
Molekylær formel C6H7NO2
Mængde 1 g
Synonym Pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-Methoxycarbonylpyrrole, Methyl 2-pyrrylcarboxylate, Methyl pyrrole-2-carboxylate, NSC 48131, α-Carbomethoxypyrrole
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc[nH]1
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0477