Få mere at vide
Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467077
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467077 1 g 1g
15477077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34148.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15366-34-4
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD00649381
InChI nøgle ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
PubChem CID 565662
IUPAC navn methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%