Få mere at vide
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485717 1 g 1g
15495717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32933.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Methyl 1H-indazol-6-carboxylat anvendes i organisk
syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170487-40-8
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
MDL nummer MFCD07371612
InChI nøgle TUSICEWIXLMXEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester, methyl indazole-6-carboxylate, indazole-6-carboxylic acid methyl ester, 6-1h indazole carboxylic acid methyl ester, 1h-indazole-6-carboxylic acid, methyl ester, pubchem18064, methyl indazole-6carboxylate, ksc494o4p, methyl-1h-indazole-6-carboxylate, 2h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 286535
IUPAC navn methyl-1H-indazol-6-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1H-indazole-6-carboxylate
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 176.17
Procent renhed 95%