missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 18-Methyleicosanoate, TRC

Artikelnummer. 30472965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472965 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM764120500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 18-Methyleicosanoate
CAS 65301-92-0
Molekylær formel C22H44O2
Mængde 500 mg
Synonym 18-Methyleicosanoic Acid','Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C22H44O2/c1-4-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3
SMIL O=C(OC)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)CC
Molekylvægt (g/mol) 340.58
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.