Få mere at vide
Methyl 18-Methyleicosanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 18-Methyleicosanoate |
| CAS | 65301-92-0 |
| Molekylær formel | C22H44O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 18-Methyleicosanoic Acid','Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-4-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OC)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.58 |