Få mere at vide
Methyl 12-Ketostearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 12-Ketostearate |
| CAS | 2380-27-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C19 H36 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 12-oxooctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.49 |
| Formel vægt | 312.2664 |
| Vis mere |