Få mere at vide
Methyl 12-Hydroxystearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 12-hydroxystearate |
| CAS | 141-23-1 |
| Molekylær formel | C19 H38 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 12-Hydroxyoctadecanoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate, Methyl 12-hydroxystearate, 12-Hydroxyoctadecanoic acid, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 12-hydroxyoctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.5 |
| Formel vægt | 314.2821 |